Få mere at vide
Tin(IV)oxid, 99,9%, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10092990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10092990 100 g Plastflaske 100g
10637382 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223681000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-10-5
Molekylær formel O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 150.71
MDL nummer MFCD00011244
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC navn stannandione
SMIL O=[Sn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) oxide
Navn note 99.9%
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.95
Analyseprocentområde 99.9%
Tæthed 6.9500g/mL
Lineær formel SnO2
Merck Index 15, 8905
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: langsomt opløseligt i natriumhydroxidopløsning, uopløseligt i alkohol og kolde syrer
Formel vægt 150.69
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis