Få mere at vide
Tin(IV)oxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af hvide emaljer og til polering af glas. Det har en bred vifte af anvendelser inden for mange områder såsom halvledere, fotovoltaiske materialer, solceller, lithium-ion-batterier, fotokatalysatorer og som gasfølende midler i faststofdetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1800 °C til 1900 °C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1630 °C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.9968 |
| Analyseprocentområde | 99,9% metalbasis |
| Tæthed | 6.95 |
| Vis mere |