Få mere at vide
Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af hvide emaljer og til polering af glas. Det har en bred vifte af anvendelser inden for mange områder såsom halvledere, fotovoltaiske materialer, solceller, lithium-ion-batterier, fotokatalysatorer og som gasfølende midler i faststofdetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1800°C to 1900°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1630°C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol. |
| IUPAC navn | stannandione |
| Formel vægt | 150.69 |
| Vis mere |