Få mere at vide
Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11393378
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11393378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036302.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Til vakuumaflejring. Anvendes som katalysator, i spartelmasse, som polerpulver til stål og glas, i keramiske glasurer og farver. De elektriske egenskaber af tin(iv)oxid gør det til et fremragende materiale til påvisning af meget lave niveauer af kulilte, og adskillige enheder baseret på sintrede pellets af SnO 2 er kommercielt tilgængelige. Farvestofsensibiliserede fuldt faststofceller med strukturen af ru n-type halvlederfilm omfattende zink og tin(IV)oxid/Ru-bipyridylkompleks/p-CuI har vist sig at generere høje kortslutningsfotostrømme og åben-kredsløbsspændinger. Fremstillingen af vandholdigt tin(IV)oxid i en egnet form til anvendelse som en ionbytter er beskrevet. en kolloid krystal skabelonteknik til fremstilling af tredimensionelt ordnede makroporøse (3DOM) tin(iv) oxidfilm til brug som lithiumionanoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-10-5
Molekylær formel O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 150.71
MDL nummer MFCD00011244
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC navn dioxotin
SMIL O=[Sn]=O
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) oxide
Smeltepunkt 1630°C
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SnO2
Merck Index 14,8778
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrochloric acid. Slowly soluble in hot concentrated potassium or sodium hydroxide solution.
Formel vægt 150.69
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.9968
Tæthed 6.95 g/mL