Få mere at vide
Tin(IV)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11383378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383378 100 g 100g
11393378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036302.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150,71 g/mol
Til vakuumaflejring. Anvendes som katalysator, i spartelmasse, som polerpulver til stål og glas, i keramiske glasurer og farver. De elektriske egenskaber af tin(iv)oxid gør det til et fremragende materiale til påvisning af meget lave niveauer af kulilte, og adskillige enheder baseret på sintrede pellets af SnO 2 er kommercielt tilgængelige. Farvestofsensibiliserede fuldt faststofceller med strukturen af ru n-type halvlederfilm omfattende zink og tin(IV)oxid/Ru-bipyridylkompleks/p-CuI har vist sig at generere høje kortslutningsfotostrømme og åben-kredsløbsspændinger. Fremstillingen af vandholdigt tin(IV)oxid i en egnet form til anvendelse som en ionbytter er beskrevet. en kolloid krystal skabelonteknik til fremstilling af tredimensionelt ordnede makroporøse (3DOM) tin(iv) oxidfilm til brug som lithiumionanoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-10-5
Molekylær formel O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 150.71
MDL nummer MFCD00011244
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC navn dioxotin
SMIL O=[Sn]=O
Tekniske data
Kogepunkt 1800 °C til 1900 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) oxide
Smeltepunkt 1630 °C
Farve Hvid
Fysisk form Sintret klump
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.9968
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 6.95 g/mL
Lineær formel SnO2
Merck Index 14,8778
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i koncentreret svovlsyre, saltsyre. Langsomt opløselig i varm, koncentreret kalium- eller natriumhydroxidopløsning.
Formel vægt 150.69
Procent renhed 99.9%