Få mere at vide
Tin(IV) isopropoxid isopropanol addukt, 98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11389647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389647 5 g 5g
11399647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041269.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 132951-93-0
Tin (IV) isopropoxid isopropanol addukt anvendes har en vigtig tin precursor til syntesen af tinoxid nanopartikler. Anvendes i Indium Tin Oxide film, elektrokemiske og ledende egenskaber og tynde film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132951-93-0
MDL nummer MFCD00145408
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Smeltepunkt ∼130 °C (nedbrydning)
Kogepunkt 131 °C (1,6 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kulbrinter og varm isopropanol. Hydrolyserer med vand. Reagerer med alkohol, ketoner og estere.
Formel vægt 414.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Vådt fast stof