Få mere at vide
Tin(IV) isopropoxid, 99% (metalbasis), 10% w/v i isopropanol
Beskrivelse
Tin(IV)isopropoxid anvendes som en forløber til fremstilling af tinoxidnanopartikler, tynde film, indiumtinoxidfilm (ITO), som viser ønskede elektrokemiske og ledende egenskaber. Doterede tinoxidnanopartikler og tynde film finder anvendelse som gassensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin (IV) isopropoxide |
| Farve | Farveløs |
| Lugt | Alkohollignende |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Sn[OCH(CH3)2]4 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3274 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol, ketoner og estere. |
| Formel vægt | 355.06 |
| Vis mere |