Få mere at vide
Tin(IV) isopropoxide, 99% (metals basis), 10% w/v in isopropanol
Artikelnummer. 15476945
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476945 5 mL 5ml
15486945 25 mL 25ml
15496945 100 mL 100ml
15406955 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15476945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045480.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359.094 g/mol
Tin(IV)isopropoxid anvendes som en forløber til fremstilling af tinoxidnanopartikler, tynde film, indiumtinoxidfilm (ITO), som viser ønskede elektrokemiske og ledende egenskaber. Doterede tinoxidnanopartikler og tynde film finder anvendelse som gassensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-61-8
Molekylær formel C12H32O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 359.094
MDL nummer MFCD00145408
InChI nøgle VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
PubChem CID 85354423
IUPAC navn propan-2-ol;tin
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin (IV) isopropoxide
Farve Farveløs
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Sn[OCH(CH3)2]4
Mængde 5 mL
FN nummer UN3274
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formel vægt 355.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske