Få mere at vide
Tin(IV) isopropoxid, 98% (metalbasis), 10% w/v i isopropanol/toluen
Artikelnummer. 11475180
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475180 500 mL 500ml
11377988 5 mL 5ml
11387988 25 mL 25ml
11367988 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036563.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359,094 g/mol
Tin (IV) isopropoxid isopropanol anvendes har en vigtig tin forløber for syntesen af tinoxid nanopartikler. Anvendes i Indium Tin Oxide film, tynde film dopede tinoxid nanopartikler, tynde film og er bredt undersøgt som gassensorer. Tin(IV)-precursoropløsning blev fremstillet ud fra tin(IV)isopropoxid opløst i isopropylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-61-8
Molekylær formel C12H32O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 359.094
MDL nummer MFCD00145408
InChI nøgle VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
PubChem CID 85354423
IUPAC navn propan-2-ol;tin
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) isopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 500 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kulbrinter, reagerer med alkoholer, ketoner og estere
Formel vægt 355.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske