Få mere at vide
Tin(IV) isopropoxide, 98% (metals basis), 10% w/v in isopropanol/toluene
Artikelnummer. 11387988
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387988 25 mL 25ml
11377988 5 mL 5ml
11367988 100 mL 100ml
11475180 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11387988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036563.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359.094 g/mol
Tin (IV) isopropoxid isopropanol anvendes har en vigtig tin forløber for syntesen af tinoxid nanopartikler. Anvendes i Indium Tin Oxide film, tynde film dopede tinoxid nanopartikler, tynde film og er bredt undersøgt som gassensorer. Tin(IV)-precursoropløsning blev fremstillet ud fra tin(IV)isopropoxid opløst i isopropylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-61-8
Molekylær formel C12H32O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 359.094
MDL nummer MFCD00145408
InChI nøgle VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
PubChem CID 85354423
IUPAC navn propan-2-ol;tin
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) isopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters
Formel vægt 355.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske