Få mere at vide
Tin(IV)iodid, ultra tør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049258
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11366878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013617.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Tin(IV)iodid anvendes til fremstilling af tin(IV)oxid og tin(II)oxid. Det reagerer med hydroiodsyre for at få sjældent tinhexaiodid. Det danner tetraiodobistriphenylphosphin-tinkomplekser ved at reagere med triphenylphosphin, som finder anvendelse i tandpastaformulering. Yderligere fungerer det som analytiske reagenser og bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Tekniske data
Kogepunkt 340°C
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) iodide
Smeltepunkt ∼143°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether.
Formel vægt 626.31
Procent renhed 99.998%
Emballage Ampul
Brydningsindeks 2.106
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.46 g/mL