Få mere at vide
Tin(IV)jodid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366878 5 g 5g
11356878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013617.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630,36 g/mol
Tin(IV)iodid anvendes til fremstilling af tin(IV)oxid og tin(II)oxid. Det reagerer med hydroiodsyre for at få sjældent tinhexaiodid. Det danner tetraiodobistriphenylphosphin-tinkomplekser ved at reagere med triphenylphosphin, som finder anvendelse i tandpastaformulering. Yderligere fungerer det som analytiske reagenser og bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Tekniske data
Kogepunkt 340 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) iodide
Smeltepunkt ∼143 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Emballage Ampul
Brydningsindeks 2.106
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.46 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen, kulstofdisulfid, kloroform og ether.
Formel vægt 626.31
Procent renhed 99.998%