Få mere at vide
Tin(IV) Jodid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) Iodide |
| CAS | 7790-47-8 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | I4Sn |
| Synonym | Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane |
| InChI formel | InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| SMIL | I[Sn](I)(I)I |
| IUPAC navn | Tetraiodostannan |
| Molekylvægt (g/mol) | 626.33 |
| Formel vægt | 627.5201 |