Få mere at vide
Tin(IV) Jodid, TRC
Artikelnummer. 30450302
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450302 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4438105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) Iodide
CAS 7790-47-8
Mængde 5 g
Molekylær formel I4Sn
Synonym Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane
InChI formel InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
SMIL I[Sn](I)(I)I
IUPAC navn Tetraiodostannan
Molekylvægt (g/mol) 626.33
Formel vægt 627.5201