Få mere at vide
Tin(IV)iodid, 99+%, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3527093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10677074
Brand: Thermo Scientific Acros 388560100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Tekniske data
Kogepunkt 364°C
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) iodide
Smeltepunkt 144°C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Lineær formel SnI4
Merck Index 15, 8904
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide
Formel vægt 626.31
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.