Få mere at vide
Tin(IV) jodid, 99+%, -10 mesh
Code produit 10677074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10677074 10 g Glasflaske 10g
10434325 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10677074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388560100
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Spécification
Kogepunkt 364 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) iodide
Smeltepunkt 144 °C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel SnI4
Merck Index 15, 8904
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, kloroform, ether og kulstofdisulfid
Formel vægt 626.31
Procent renhed ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) iodide
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.