Få mere at vide
Tin(IV) iodide, 95%
Artikelnummer. 11334809
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11334809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071114.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Anvendes i kemisk forskning og som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Tekniske data
Kogepunkt 340°C
Kemisk navn eller materiale Tin (IV) iodide
Smeltepunkt ∼143°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel SnI4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formel vægt 626.31
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 2.106
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.46 g/mL