Få mere at vide
Tin(IV)jodid, 95%
Artikelnummer. 11324809
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324809 10 g 10g
11334809 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071114.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630,36 g/mol
Anvendes i kemisk forskning og som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-47-8
Molekylær formel H4I4Sn
Molekylvægt (g/mol) 630.36
MDL nummer MFCD00036272
InChI nøgle ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC navn tetraiodostannan
SMIL [Sn].I.I.I.I
Tekniske data
Kogepunkt 340 °C
Kemisk navn eller materiale Tin (IV) iodide
Smeltepunkt ∼143 °C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Brydningsindeks 2.106
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 4.46 g/mL
Lineær formel SnI4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen, CS2, kloroform og ether; Nedbrydes i vand
Formel vægt 626.31
Procent renhed 95%