Få mere at vide
Tin(IV) fluoride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11322158
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322158 2 g 2g
11332158 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013063.04
Request Bulk or Custom Format
Friedel-Crafts katalysator
Den bruges som Friedel-Crafts katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-62-2
MDL nummer MFCD00042541
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) fluoride
Smeltepunkt 705°C (sublimation)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,8776
Formel vægt 194.68
Procent renhed 99%
Følsomhed Moisture sensitive