Få mere at vide
Tin(Iv) Chloride Pentahydrate, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073615 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10428040
Brand: Fisher Chemical T/1661/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-06-9
Molekylær formel Cl4H10O5Sn
Molekylvægt (g/mol) 350.59
MDL nummer MFCD00149864
InChI nøgle KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC navn tin(4+) pentahydrate tetrachloride
SMIL O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Tekniske data
Smeltepunkt 56°C
Farve White
pH 2
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 350.57g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.