Få mere at vide
Tin(IV) chlorid pentahydrat, 98+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10751691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751691 100 g Glasflaske 100g
10147793 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    299.65 DKK / 100g
    Spare 54.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-06-9
Molekylær formel Cl4H10O5Sn
Molekylvægt (g/mol) 350.59
MDL nummer MFCD00149864
InChI nøgle KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC navn tin(4+) pentahydrattetrachlorid
SMIL O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride pentahydrate
Smeltepunkt 56,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel SnCl4·5H2O
Merck Index 14, 8774
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 350.57
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate