Få mere at vide
Tin(IV) chloride pentahydrate, 98+%, extra pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride pentahydrate |
| Smeltepunkt | 56.0°C |
| Navn note | Extra Pure |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98% min |
| Lineær formel | SnCl4·5H2O |
| Merck Index | 14, 8774 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tin(IV) chloride pentahydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Stannic chloride, pentahydrate