Få mere at vide
Tin(IV)chloridhydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407997
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11337307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011570.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tin(IV)chloridhydrat bruges til dannelsen af en xerogel via en cyanogel, en gel, der har potentiel brug i faststofgassensorer. Det er involveret i fremstillingen af indiumtinoxid tynde film ved kemisk dampaflejringsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-06-9
Molekylær formel Cl4Sn
Molekylvægt (g/mol) 260.51
MDL nummer MFCD00149864
InChI nøgle HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC navn tetrachlorostannan
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride hydrate
Smeltepunkt 56 °C
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 260.50 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Stannic chloride, pentahydrate