Få mere at vide
Tin(IV) chloridhydrat, 98%
Artikelnummer. 11347307
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347307 500 g 500g
11337307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011570.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260,51 g/mol
Tin(IV)chloridhydrat bruges til dannelsen af en xerogel via en cyanogel, en gel, der har potentiel brug i faststofgassensorer. Det er involveret i fremstillingen af indiumtinoxid tynde film ved kemisk dampaflejringsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-06-9
Molekylær formel Cl4Sn
Molekylvægt (g/mol) 260.51
MDL nummer MFCD00149864
InChI nøgle HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC navn tetrachlorostannan
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride hydrate
Smeltepunkt 56 °C
Fysisk form Lump
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 260,50 (anhydrous)