Få mere at vide
Tin(IV)chloridhydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tin(IV)chloridhydrat bruges til dannelsen af en xerogel via en cyanogel, en gel, der har potentiel brug i faststofgassensorer. Det er involveret i fremstillingen af indiumtinoxid tynde film ved kemisk dampaflejringsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 56 °C |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 260.50 (Anhydrous) |
Sikkerhed og håndtering
- Tin(IV) chloride hydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate