Få mere at vide
Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate), 95%
Artikelnummer. p-7049875
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030532.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16919-46-3 | C10H14Cl2O4Sn | 387.83 g/mol
Det bruges som råmateriale i syntese. Det bruges også som NMR-skiftreagenser og som katalysatorer til organisk syntese og forstadier til industrielle hydroformyleringskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16919-46-3
Molekylær formel C10H14Cl2O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 387.83
MDL nummer MFCD00015316
InChI nøgle DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Synonym Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt 199°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
FN nummer UN3146
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC navn tin(4+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)dichlorid
Formel vægt 387.83
Procent renhed 95%
Følsomhed Moisture sensitive