Få mere at vide
Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate), 95%
Beskrivelse
Det bruges som råmateriale i syntese. Det bruges også som NMR-skiftreagenser og som katalysatorer til organisk syntese og forstadier til industrielle hydroformyleringskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate) |
| Smeltepunkt | 199°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3146 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. |
| IUPAC navn | tin(4+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)dichlorid |
| Formel vægt | 387.83 |
| Procent renhed | 95% |
| Følsomhed | Moisture sensitive |