Få mere at vide
Tin(Iv) Chloride Anhydrous, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448420 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10448420 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10448420 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1665/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 114°C
Smeltepunkt -33°C
CAS 7646-78-8
Farve Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Molekylær formel Cl4Sn
MDL nummer 11242
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
InChI nøgle HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn tetrachlorostannane
Molekylvægt (g/mol) 260.51
PubChem CID 24287
Formel vægt 260.52g/mol
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Damptryk 24.7mbar at 20°C
Tæthed Vapor Density: 9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .