Få mere at vide
Tin(IV) chloride, anhydrous, 98% (metals basis)
Beskrivelse
Tin(IV)chlorid er en forløber til fremstilling af organotinforbindelser såsom tetralkyltin og dialkyldichlorotin(IV), som finder anvendelse som katalysatorer og polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrekatalysator, den bruges i Fridel-Crafts reaktioner til alkylering og ringslutning. Det er involveret i den selektive nitrering af aromatiske forbindelser i nærværelse af rygende salpetersyre. Desuden bruges det til at fremstille tin(IV)-oxidbelægning ved sol-gel-proces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 114°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride |
| Smeltepunkt | -33°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | SnCl4 |
| FN nummer | UN1827 |
| Vis mere |