Få mere at vide
Tin(IV)chlorid, vandret, 98% (metalbasis)
Artikelnummer. 15495975
Skift visning
Mængde:
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495975 500 g 500g
15405985 4 x 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011571.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260,51 g/mol
Tin(IV)chlorid er en forløber til fremstilling af organotinforbindelser såsom tetralkyltin og dialkyldichlorotin(IV), som finder anvendelse som katalysatorer og polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrekatalysator, den bruges i Fridel-Crafts reaktioner til alkylering og ringslutning. Det er involveret i den selektive nitrering af aromatiske forbindelser i nærværelse af rygende salpetersyre. Desuden bruges det til at fremstille tin(IV)-oxidbelægning ved sol-gel-proces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-78-8
Molekylær formel Cl4Sn
Molekylvægt (g/mol) 260.51
MDL nummer MFCD00011242
InChI nøgle HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC navn tetrachlorostannan
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 114 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride
Smeltepunkt -33 °C
Navn note Vandfri
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.512
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.26 g/mL
Lineær formel SnCl4
FN nummer UN1827
Merck Index 14,8774
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, CCl4, benzen, toluen, chloroform, carbontetrachlorid, benzin, carbondisulfid og acetone; opløselig i vand under kraftig varmeudvikling.
Formel vægt 260.5
Procent renhed 98%