Få mere at vide
Tin(IV)chlorid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Tin(IV)chlorid er en forløber til fremstilling af organotinforbindelser såsom tetralkyltin og dialkyldichlorotin(IV), som finder anvendelse som katalysatorer og polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrekatalysator, den bruges i Fridel-Crafts reaktioner til alkylering og ringslutning. Det er involveret i den selektive nitrering af aromatiske forbindelser i nærvær af rygende salpetersyre. Desuden bruges det til at fremstille tin(IV)-oxidbelægning ved sol-gel-proces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 114 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride |
| Smeltepunkt | °C til 33 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 2.26 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol, benzen, toluen, kloroform, acetone, teraklorid, benzin og kulstofdisulfid. |
| Vis mere |