Få mere at vide
Tin(IV)chlorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tin(IV)chlorid er en forløber til fremstilling af organotinforbindelser såsom tetralkyltin og dialkyldichlorotin(IV), som finder anvendelse som katalysatorer og polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrekatalysator, den bruges i Fridel-Crafts reaktioner til alkylering og ringslutning. Det er involveret i den selektive nitrering af aromatiske forbindelser i nærvær af rygende salpetersyre. Desuden bruges det til at fremstille tin(IV)-oxidbelægning ved sol-gel-proces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 114°C |
Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) chloride |
Smeltepunkt | °C to 33°C |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,benzene,toluene,chloroform,acetone,carbon terachloride,gasoline and carbon disulfide. |
Formel vægt | 260.5 |
Brydningsindeks | 1.512 |
Følsomhed | Moisture sensitive |
Vis mere |