Få mere at vide
Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Artikelnummer. p-3213244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10629784
Brand: Thermo Scientific Acros 378201000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) chloride
Navn note 1M Solution in Dichloromethane
CAS 7646-78-8, 75-09-2
Mængde 100 mL
Molekylær formel Cl4Sn
MDL nummer MFCD00011242
Fieser 09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552
Merck Index 15, 8901
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn tetrachlorostannan
Molekylvægt (g/mol) 260.52
PubChem CID 24287
Formel vægt 260.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Udseende Clear colorless solution, fuming in air
Specifik vægtfylde 1.419
Tæthed 1.4190g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.