Få mere at vide
Tin(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080309
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11364809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071120.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
Et specialprodukt til forskning i proteomik. Anvendes som en precursor for SnO2 gennem laser-assisteret CVD med højere effektivitet end andre precursorer såsom dibutyltindiacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-67-5
Molekylær formel Br4Sn
Molekylvægt (g/mol) 438.326
MDL nummer MFCD00011240
InChI nøgle LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC navn tetrabromstannan
SMIL Br[Sn](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 202°C (734mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tin (IV) bromide
Smeltepunkt 31°C
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8773
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Formel vægt 438.33
Procent renhed 99%
Lugt Acidic
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.34 g/mL