Få mere at vide
Tin(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364809
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364809 50 g 50g
11354809 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071120.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
Et specialprodukt til forskning i proteomik. Anvendes som en precursor for SnO2 gennem laser-assisteret CVD med højere effektivitet end andre precursorer såsom dibutyltindiacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-67-5
Molekylær formel Br4Sn
Molekylvægt (g/mol) 438.326
MDL nummer MFCD00011240
InChI nøgle LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC navn tetrabromstannan
SMIL Br[Sn](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 202°C (734mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tin (IV) bromide
Smeltepunkt 31°C
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8773
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Formel vægt 438.33
Procent renhed 99%
Lugt Acidic
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.34 g/mL