Få mere at vide
Tin(IV) acetate, 98%, extra pure
Artikelnummer. 10421913 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421913 1 g Glass bottle 1g
10431913 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421913 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380050010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2800-96-6
Molekylær formel C8H12O8Sn
Molekylvægt (g/mol) 354.89
MDL nummer MFCD00014976
InChI nøgle YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
IUPAC navn tin(4+);tetraacetate
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) acetate
Smeltepunkt 231.0°C to 237.0°C
Farve White
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3COO)4Sn
Beilstein 02, III, 134
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride
Formel vægt 354.89
Procent renhed 98%
Grad Extra Pure
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.