Få mere at vide
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide, 98% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050637
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11303548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039169.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 288374-32-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288374-32-3
MDL nummer MFCD00210604
Synonym tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 523.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske