Få mere at vide
Tin(IV) 2-ethylhexanoat diisopropoxid, 98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11303548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303548 1 g 1g
11393538 5 g 5g
11313548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039169.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 288374-32-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288374-32-3
MDL nummer MFCD00210604
Synonym tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 523.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske