Få mere at vide
Tinisotopstandard: Sn @ 10 μg/ml i 2% HNO3, tr. HF (beriget i Sn-122), VHG™
Artikelnummer. 30003161
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003161 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30003161 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS122SN50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Tinisotopstandard: Sn @ 10 μg/ml i 2% HNO3, tr. HF (beriget i Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin 122
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Tin 122
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 122Sn
Synonym 122Sn
SMIL [122Sn]
IUPAC navn Tin 122
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 121.9
Mængde 50 ml
Formel vægt 121,9034 g/mol