Få mere at vide
Tinbarre/knap, ^=36 mm (1,4 tommer) dia x 8 mm (0,3 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476755 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15476755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045110.KF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin ingot/button
Farve Sølv
Navn note ≈36 mm (1,4 tommer) diameter x 8 mm (0,3 tommer) tyk
CAS 7440-31-5
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈50g pr. stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Sn
MDL nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sn]
IUPAC navn tin
Molekylvægt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Procent renhed 99.9%