Få mere at vide
Tin(II)trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523599 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10717353
Brand: Thermo Scientific Acros 312530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62086-04-8
Molekylær formel C2F6O6S2Sn
Molekylvægt (g/mol) 416.85
MDL nummer MFCD00191251
InChI nøgle IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC navn molekylært hydrogen; tin(2+); trifluormethansulfonat
SMIL [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Sn)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 416.85
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.