Få mere at vide
Tin(II) trifluoromethansulfonat, 98%
Artikelnummer. 10717353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10717353 1 g Plastflaske 1g
10792944 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312530010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62086-04-8
Molekylær formel C2F6O6S2Sn
Molekylvægt (g/mol) 416.85
MDL nummer MFCD00191251
InChI nøgle IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC navn molekylært hydrogen; tin(2+); trifluormethansulfonat
SMIL [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (eks. Sn)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 416.85
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.