Få mere at vide
Tin(II) trifluoromethansulfonat, 97%
Artikelnummer. 11384527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384527 1 g 1g
11394527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039603.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271,805 g/mol
Tin(II)trifluormethansulfonat er en mild Lewis syre brugt til stereoselektive aldol- og Michael-reaktioner; [2,3]-Wittig og Irland-Claisen omarrangeringer, Horner-Wadsworth-Emmons reaktioner, asymmetrisk [3 + 2] cycloaddition, ringåbningsreaktioner og Friedel-Crafts reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62086-04-8
Molekylær formel CH4F3O3SSn+
Molekylvægt (g/mol) 271.805
MDL nummer MFCD00191251
InChI nøgle IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC navn molekylært hydrogen; tin(2+); trifluormethansulfonat
SMIL [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3288
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 416.82
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin (II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) trifluoromethanesulfonate