Få mere at vide
Tin(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tin(II)tetrafluorborat anvendes til galvanisering. Det bruges også til plettering af fortinnet kobber, tin og tinlegering. Desuden fungerer det som en katalysator for forskellige organiske reaktioner. Det er også ansat i metalbelægning. Ud over dette bruges det som et petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin (II) tetrafluoroborate |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Sn(BF4)2 |
| FN nummer | UN3264 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 292.3 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Tæthed | 1.670 g/mL |