Få mere at vide
Tin(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11433810
Mængde:
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Artikelnummer. 11433810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089669.D5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13814-97-6 | B2F8Sn | 292.32 g/mol
Tin(II)tetrafluorborat anvendes til galvanisering. Det bruges også til plettering af fortinnet kobber, tin og tinlegering. Desuden fungerer det som en katalysator for forskellige organiske reaktioner. Det er også ansat i metalbelægning. Ud over dette bruges det som et petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13814-97-6
Molekylær formel B2F8Sn
Molekylvægt (g/mol) 292.32
MDL nummer MFCD00054047
InChI nøgle JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate
PubChem CID 159698
IUPAC navn tin(2+);ditetrafluorborat
SMIL [Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin (II) tetrafluoroborate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 3 x 1 kg
Lineær formel Sn(BF4)2
FN nummer UN3264
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 292.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Tæthed 1.670 g/mL