Få mere at vide
Tin(II)tellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080500
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089186.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tin(II)tellurid bruges som detektormateriale til fotodioder i infrarødt anvendt spektralområde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12040-02-7
Molekylær formel H2SnTe
Molekylvægt (g/mol) 248.33
MDL nummer MFCD00049543
InChI nøgle UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn stannanetellon
SMIL [SnH2]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin (II) telluride
Smeltepunkt 780°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 246.29
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 6.48 g/mL