Få mere at vide
Tin(II)tellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319409
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319409 10 g 10g
11309409 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089186.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tin(II)tellurid bruges som detektormateriale til fotodioder i infrarødt anvendt spektralområde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12040-02-7
Molekylær formel H2SnTe
Molekylvægt (g/mol) 248.33
MDL nummer MFCD00049543
InChI nøgle UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn stannanetellon
SMIL [SnH2]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin (II) telluride
Smeltepunkt 780°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 246.29
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 6.48 g/mL