Få mere at vide
Tin(II)tartrathydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314537 100 g 100g
11304537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039604.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
Det bruges til farvning og trykning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 815-85-0
Molekylær formel C4H4O6Sn
Molekylvægt (g/mol) 266.78
MDL nummer MFCD00054358
InChI nøgle YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat;tin(2+)
SMIL [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) tartrate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,8792
Opløselighedsinformation slightly soluble in water.
Formel vægt 266.76 (Anhydrous)
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive