Få mere at vide
Tin(II)sulfid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327667 25 g 25g
11317667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014051.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-95-0 | SSn | 150.77 g/mol
Polymerisationskatalysator. Tin(II)sulfid anvendes som polymerisationskatalysator. Det bruges også som friktionsmateriale. Yderligere bruges det i optoelektroniske enheder såvel som en komponent i heterojunction fotovoltaiske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-95-0
Molekylær formel SSn
Molekylvægt (g/mol) 150.77
MDL nummer MFCD00011245
InChI nøgle DZXKSFDSPBRJPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii sulfide, stannous sulfide, tin sulfide sns, tin monosulfide, tin sulphide, stannanethione, herzenbergite, zinnsulfur, acmc-1btyn
PubChem CID 426379
IUPAC navn λ²-tin(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Sn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) sulfide
Smeltepunkt 882°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Soluble in conc. HCl,hot conc. H2SO4.Insoluble in water.
Formel vægt 150.75
Tæthed 5.08 g/mL