Få mere at vide
Tin(II)sulfid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Polymerisationskatalysator. Tin(II)sulfid anvendes som polymerisationskatalysator. Det bruges også som friktionsmateriale. Yderligere bruges det i optoelektroniske enheder såvel som en komponent i heterojunction fotovoltaiske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) sulfide |
| Smeltepunkt | 882°C |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in conc. HCl,hot conc. H2SO4.Insoluble in water. |
| Formel vægt | 150.75 |
| Tæthed | 5.08 |