Få mere at vide
Tin(II) pyrofosfat, TRC
Artikelnummer. 30450909
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30450909 2 g
1 options
Artikelnummer. 30450909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4441002G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) Pyrophosphate
CAS 15578-26-4
Mængde 2 g
Molekylær formel O7P2Sn2
Synonym Diphosphoric Acid Tin(2+) Salt, Pyrophosphoric Acid Tin(2+) Salt, Tin Pyrophosphate (Sn2P2O7), Stannous Pyrophosphate, Tin Phosphate (Sn2(P2O7), Tin(2+) Pyrophosphate, Tin(II) Pyrophosphate
InChI formel InChI=1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
SMIL [Sn+2].[Sn+2].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn fosfonatofosfat; tin(2+)
Molekylvægt (g/mol) 411.36
Formel vægt 413.7163